Fortfahren mit
S7809
SKF-96365
≥98% (HPLC), SOCE inhibitor, solid
Synonym(e):
1-[β-(3-(4-Methoxyphenyl)propoxy)-4-methoxyphenethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
€ 175,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
€ 175,10
Listenpreis€ 206,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SKF-96365, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCCOC(Cn2ccnc2)c3ccc(OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI key
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
Application
SKF-96365 has been used as :
  • a nonselective transient receptor potential 6 (TRPC6) blocker in human podocytes
  • an antagonist of store-operated Ca2+ influx in neurons[1]
  • an inhibitor for transient receptor potential 3 (TRPC3) in mice
Biochem/physiol Actions
SKF-96365 with an alkylated imidazole ring is a selective inhibitor of receptor-mediated Ca2+ entry and voltage-gated Ca2+ entry . SKF-96365 mediated depolarization of smooth cardiac muscle membrane and had no impact on the acetylcholine (ACh)-induced depolarization. It is an inhibitor for SOCE (store-operated calcium entry). It also inhibits Homer1 protein expression. SKF-96365 elicits protective functionality in 1-methyl-4-phenylpyridinium(MPP) mediated cytotoxicity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2064SML0917N6664
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
-
color
white to beige
color
yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marc Anderson et al.
Journal of cellular physiology, 229(4), 434-442 (2013-09-17)
Angiotensin II (AII) plays a major role in the progression of chronic kidney diseases. Podocytes are essential components of the ultrafiltration apparatus, and are targets for AII signaling. AII has been shown to increase generation of reactive oxygen species (ROS)
The transient receptor potential channel antagonist SKF96365 is a potent blocker of low-voltage-activated T-type calcium channels
Singh A, et al.
British Journal of Pharmacology, 160(6), 1464-1475 (2010)
Protective effects of SKF-96365, a non-specific inhibitor of SOCE, against MPP+-induced cytotoxicity in PC12 cells: potential role of Homer1
Chen T, et al.
PLoS ONE, 8(1), e55601-e55601 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S7809-5MG04061836960322