Fortfahren mit
C8822
Crocein Scharlach 7B
Powder
Synonym(e):
Säurerot 71
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H18N4O7S2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.53
Colour Index Number:
27165
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Crocein Scharlach 7B,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~65-85%
color
red to brown
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
InChI key
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
Biochem/physiol Actions
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6008199737R4127
color
red to brown
color
red to brown
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
composition
Dye content, ~65-85%
composition
Dye content, ≥55%
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ~95%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)