Fortfahren mit
B5890
S-tert.-Butylmercapto-L-cystein
Synonym(e):
3-(tert-Butyldithio)-L-alanin, S-(tert-Butylthio)-L-cystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-012-7
Beilstein/REAXYS Number:
2247500
MDL number:
form
powder
Quality Segment
color
white to faint yellow
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)SSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2S2/c1-7(2,3)12-11-4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
TWMBHZTWEDJDRC-YFKPBYRVSA-N
Application
S-tert-butylmercapto-L-cysteine may be used to introduce synthetically useful S-tert-butylthio groups into peptides.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2196164739SML0337
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
color
white to faint yellow
color
white
color
-
color
white to beige
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-tert.-Butylmercapto-L-cystein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B5890-5G04061832421445