Fortfahren mit
SML0337
S-Allyl-L-cystein
≥98% (HPLC), antioxidant, powder
Synonym(e):
L-Deoxyalliin, S-allyl-cysteine, S-allylcysteine, SAC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
S-Allyl-L-cystein, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -15°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CSCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ZFAHNWWNDFHPOH-YFKPBYRVSA-N
General description
S-Allyl-L-cysteine has anti-inflammatory properties. It inhibits prooxidant enzymes and chelates metals. S-Allyl-L-cysteine exhibits hypoglycemic and cholesterol-lowering effects. It prevents apoptosis, lowers the activity of inducible nitric oxide synthase and blocks nuclear factor kappa B activity.
Biochem/physiol Actions
S-allyl-L-cysteine is a sulfur containing amino acid found in garlic with antioxidant, anti-cancer, antihepatotoxic, neuroprotective and neurotrophic activity.
S-allyl-L-cysteine is a sulfur containing amino acid found in garlic with antioxidant, anti-cancer, antihepatotoxic, neuroprotective and neurotrophic activity. S-allyl-L-cysteine has potent activity in several animal models of ischemic injury and Alzhemer′s disease.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1013057106425SML3436
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
2 mg/mL, clear (0.1N HCl
Warmed)
color
white to beige
color
-
color
white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Allyl-L-cystein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)