Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 € 142,80 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 664,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N4O2· 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 142,80
Listenpreis€ 168,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
deionized water: 28 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N\C(=N/OCC(O)CN1CCCCC1)c2cccnc2
InChI
1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H
InChI key
ISGGVCWFTPTHIX-UHFFFAOYSA-N
General description
BGP-15 is a hydroxylamine derivative, which has cytoprotective and neuroprotective properties. It reduces phospho- c-Jun N-terminal kinase (pJNK) and p38 stress signalling. BGP-15 also stimulates non-specific serine/threonine protein kinase (AKT) and insulin-like growth factor 1 receptor (IGFR1) protective signalling. BGP-15 functions as an insulin sensitizer in an olanzapine-induced metabolic disorder. It protects cells against cell death and enhances the expression of heat shock protein (HSP). BGP-15 might be used to treat heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF).[1]
Application
BGP-15 has been used to study its influence on proteasomal degradation of missense dystrophins.
Biochem/physiol Actions
BGP-15 is PARP inhibitor, HSP72 activator.
BGP-15 is PARP inhibitor, HSP72 activator.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility deionized water: 28 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility deionized water: ≥5 mg/mL |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?