Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
€ 160,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H13BrN5O7P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)
InChI key
DNPIJKNXFSPNNY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility aqueous base: soluble, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?