Fortfahren mit
B7880
Zyklisches 8-Bromadenosin-3′,5′-Monophosphat Natriumsalz
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Synonym(e):
8-Br-cAMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 571,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 753,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN5NaO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7739743
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 46,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zyklisches 8-Bromadenosin-3′,5′-Monophosphat Natriumsalz, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
General description
8-Bromadenosin-3′:5′-zyklisches Monophosphat ist ein bromiertes zyklisches Mononukleotid.
Application
8-Bromadenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat-Natriumsalz wird wie folgt eingesetzt:
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Fas- und Caspase-3-mRNA-Expression und auf die P4-Produktion in bovinen mittleren Luteinzellkulturen
  • zur Behandlung der BeWo-Choriokarzinom-Zelllinie und zur Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Zellen, die Apoptose und morphologische Veränderungen in den Kernen
  • im Superfusionsmedium für die Vornierenstimulation
Biochem/physiol Actions
Zelldurchlässiges cAMP-Analogon mit größerer Beständigkeit gegenüber der Hydrolyse durch Phosphordiesterasen als cAMP.
Zelldurchlässiges cAMP-Analogon mit größerer Beständigkeit gegenüber der Hydrolyse durch Phosphordiesterasen als cAMP. Aktiviert die Proteinkinase A, hemmt das Wachstum, reduziert die Proliferation, erhöht die Differenzierung und induziert die Apoptose von kultivierten Zellen.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
Membrandurchlässiges cAMP-Analogon
Disclaimer
Licht und feuchtigkeitsempfindlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5386B1381D0260
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
aqueous base: soluble, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
color
off-white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the storage stability of aliquots [1mM] at 4°C, -20°C and -80°C?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 100 mg/ml. The stability of this product in solution form has not been determined. However, the same product with identical CAS number 76939-46-3 is available in the Calbiochem brand portfolio under product number 203800. For this product, the recommended storage conditions in solution form are as follows: after reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. It is advised to avoid pH levels greater than 8.5. Storage conditions at 4°C or -80°C have not been determined.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review