Fortfahren mit
B112
(±)-Bay K8644
≥97.5% (HPLC), Calcium channel agonist, powder
Synonym(e):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-[trifluormethyl]phenyl)pyridin-3-carbonsäuremethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.340,00
€ 1.139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15F3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.30
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 367,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Bay K8644, calcium channel agonist
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
color
yellow to dark yellow
mp
168-170  °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C([N+]([O-])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
InChI key
ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
(±)-Bay K8644 wird als Agonist für spannungsempfindliche Calciumkanäle (VSCC) in Interneuronen, L-Typ-Calciumkanäle (LTCC) in menschlichen embryonalen 293-Nierenzellen und viszerofugalen Neuronen verwendet.
Biochem/physiol Actions
(±)-Bay K8644 ist ein 1,4-Dihydropyridin-Derivat (DHP-Derivat) und ein Agonist für L-Typ-Ca2+-Kanäle. Seine Enantiomere (-)-BAY k8644 und (+)-BAY k8644 haben jedoch als hochpotenter Agonist bzw. niedrigpotenter Antagonist in Bezug auf Ca2+-Kanäle jeweils eine entgegengesetzte Funktionalität. (±)-Bay K8644 erhöht den Einstrom von Ca2+ spezifisch an spannungsaktivierten Calciumkanälen. Es verengt die Blutgefäße und die Herzkontraktion.
Erhöht den Einstrom von Ca2+ speziell an spannungsaktivierten Calciumkanälen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B133SML1903SML1268
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
rat ... Cacna1c(24239)
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble, methanol and ethanol: 63 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B112-25MG04061832945330
B112-5MG04061833420898