Fortfahren mit
B0519
Biotin−Agarose
PBS suspension
Synonym(e):
Vitamin H Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 484,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.860,00
€ 1.581,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 484,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
PBS suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥30 mg avidin per mL packed resin, 2-6 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
carboxy (amide linkage); resin remains relatively uncharged over wide pH range
matrix spacer
13 atoms
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
Application
Biotin contains a high affinity for binding to avidin or streptavidin. It has been widely used in biochemistry and molecular biology for detecting and labeling proteins.
Physical form
Suspension in PBS, enthält 0.02% Natriumazid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0301S1638B1116000
Biotin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotin
form
PBS suspension
form
powder
form
buffered aqueous suspension
form
solid
application(s)
life science and biopharma
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
extent of labeling
≥30 mg avidin per mL packed resin, 2-6 μmol per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
≥1 mg per mL
extent of labeling
-
matrix spacer
13 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Untersuchen Sie Protein-Protein-Interaktionen im Reagenzglas mithilfe von Pulldown-Assays, bei denen Methoden wie Affinität, GST-Pulldown, TAP und Co-Immunpräzipitation zum Einsatz kommen.
Biotinylated CdSe/ZnSe nanocrystals for specific fluorescent labeling.
Charvet, N., et al.
Journal of Materials Chemistry, 14, 2638-2642 (2004)
Dietmar Eberbeck et al.
Journal of nanobiotechnology, 6, 4-4 (2008-03-13)
The binding reaction of the biomolecules streptavidin and anti-biotin antibody, both labelled by magnetic nanoparticles (MNP), to biotin coated on agarose beads, was quantified by magnetorelaxometry (MRX). Highly sensitive SQUID-based MRX revealed the immobilization of the MNP caused by the
Emrah Celik et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 25(1), 53-56 (2012-01-04)
Sample-probe contact duration (dwell time) and loading force are two important parameters for the atomic force microscopy (AFM) force spectroscopy measurements of ligand-receptor interaction. A prolonged contact time may be required to initiate ligand-receptor binding as a result of slow
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B0519-5ML04061833419892
B0519-25ML04061833419885
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Salve ho acquistato questo prodotto. Esiste un protocollo di massima per il suo utilizzo?
    1 answer
    1. Unfortunately, a standard protocol is not available for this product. The sample binding capacity protocol below may be helpful:
      1. Pipette 2.0 mls of resin into pre-calibrated, fritted columns and allow the resin to pack. Measure the packed volume in milliliters.
      2. Wash the resin with 5 packed volumes of 0.5 M sodium chloride.
      3. Equilibrate the resin with 25 ml packed volumes of phosphate buffered saline (PBS), product P4417. Check the pH of effluent after the wash. The pH should be 6.75 to 7.25. If necessary, equilibrate with additional 25 X packed volume.
      4. Dissolve avidin from egg white, product A9275 at 80 mg protein/ml in PBS. Check the pH and record. If necessary, adjust the pH to 6.95 to 7.05 with 0.1 N HCl.
      5. Determination of Avidin load:
      PBS 10.0 ml
      Avidin at 80 mg/ml 0.05 ml
      Mix by inversion and measure A (280 nm) versus PBS.
      6. Calculation of Avidin Load:
      [(Net Absorbance (280 nm) x 10. 05]/(0.05 x 1.54)
      7. For each ml of packed gel in the column, add 1.0 ml of the avidin solution. Allow the column gel to equilibrate in the presence of the avidin for one hour with intermittent swirling.
      8. Wash the column with 100 packed volumes of PBS. Mix each wash by inversion and measure A (280nm) versus PBS.
      Calculation of wash:
      [(Net Absorbance (280nm) x 100] / (1.54)
      9. Bound avidin to biotin agarose= mg of avidin labeled - total avidin in wash (unbound).
      10. Binding capacity = (Bound avidin to biotin-agarose)/ml of packed gel.
      Additional references and general protocols are also available at the links provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/b0519?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=B0519&type=citation_search
      https://www.sigmaaldrich.com/applications/protein-biology/protein-pulldown
      Helpful?
  2. Could you provide the protocol for this product?
    Could you provide the protocol for this product?
    1 answer
    1. Helpful?
  3. Is there a protocol available for this product?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no in-house protocol available for this product.