Fortfahren mit
B0301
Biotin
meets USP testing specifications
Synonym(e):
D-Biotin, Bios II, Coenzym R, Vitamin B7, Vitamin H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 811,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.950,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
agency
meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0%
form
powder
color
white
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Protein Biotinylation Studies:</strong> Advanced strategies for biotinylation site characterization in proteins are being developed using biotin, improving the precision of protein modification techniques critical for biochemical research and drug development (Zhu, 2024).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism, and fatty acid synthesis. It is a prosthetic group in four mammalian carboxylase families and facilitates the binding and transfer of carbon dioxide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
19606PHR123314400
Biotin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1233
Biotin
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
assay
97.5-102.0%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (T)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
detection
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
mp
229-234 °C, 231-233 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Konstantinos Ampatzis et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(26), 10875-10886 (2013-06-28)
In vertebrates, spinal circuits drive rhythmic firing in motoneurons in the appropriate sequence to produce locomotor movements. These circuits become active early during development and mature gradually to acquire the flexibility necessary to accommodate the increased behavioral repertoire of adult
Stuart Trenholm et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(37), 14927-14938 (2013-09-13)
Recently, we demonstrated that gap junction coupling in the population of superior coding ON-OFF directionally selective ganglion cells (DSGCs) genetically labeled in the Hb9::eGFP mouse retina allows the passage of lateral anticipatory signals that help track moving stimuli. Here, we
A Limat et al.
Archives of dermatological research, 288(1), 31-38 (1996-01-01)
In humans and in animals, biotin deficiency causes pathological changes in the skin and its appendages. High doses of biotin may also have beneficial effects on skin, hair and fingernails in humans and animals with normal biotin status. Therefore, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901112-100MG04061833259498
B0301-5G04061833419694
B0301-25G04061833419670
B0301-500MG04061833419687
Questions
  1. Biotin (B0301) was left at room temp overnite, is it still good to use?
    1 answer
    1. This product is shipped at ambient temperature and is relatively stable for the short-term. Refrigerated products that ship at ambient temperature are allowed up to 2 weeks for transit time. Provided that the product was stored properly prior to being left out overnight, there should be no appreciable degradation. Prior to use, inspect the product for discoloration, changes in solubility, and cloudiness of solution. These may be signs that the product quality has been compromised.