Fortfahren mit
S1638
Streptavidin−-Agarose aus Streptomyces avidinii
buffered aqueous suspension
Synonym(e):
streptavidin agarose beads, streptavidin agarose resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 654,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥1 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
7 atoms
capacity
≥15 μg/mL binding capacity (biotin)
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin−Agarose aus Streptomyces avidinii wird wie folgt verwendet:
  • für einen Pulldown der biotinylierten Zelloberflächenproteine bei der Quantifizierung des Transforming Growth Factor β (TGFβ)-Rezeptors II (TβRII) und Tβ der Plasmamembran
  • RII-Internalisierung
  • in einem Pulldown-Assay von biotinylierter miRNA; als Sekundärantikörper in der Immunpräzipitation
Streptavidin-Agarose wird in der Proteinchromatographie, Affinitätschromatographie und rekombinanten Protein-Expression und -Analyse verwendet. Streptavidin-Agarose wurde zur Untersuchung der orientierten Immobilisierung der Tabakätzvirus-Protease zur Spaltung von Fusionsproteinen verwendet. Streptavidin-Agarose wurde auch zur Entwicklung einer Methode zur Untersuchung von dreisträngigen DNA-Bindern aus natürlichen Pflanzenextrakten verwendet.
Wird für die Aufreinigung von Biotin-enthaltenden oder DNA-bindenden Proteinen verwendet
Biochem/physiol Actions
Streptavidin ist ein homotetrameres Protein, das aus Streptomyces avidinii isoliert wird und wie Avidin eine hohe Affinität für Biotin aufweist. Streptavidin ist schwach anionisch (pI-Wert ~5–6) und nichtglykosyliert. Diese Eigenschaften tragen zu seiner im Vergleich zu Eiklar-Avidin relativ geringen nichtspezifischen Bindung bei. Streptavidin ist außerdem resistenter gegenüber einer Dissoziation in seine Untereinheiten durch Guanidiniumchlorid als Avidin. Streptavidin-Agarose kann zum Immobilisieren oder Isolieren von verschiedenen biotinylierten Makromolekülen und Komplexen (Proteine, Antikörper, Lectine, Nukleinsäuren, Rezeptoren und Liganden) eingesetzt werden. Die inhärent hochaffine Wechselwirkung zwischen Streptavidin und Biotin erfordert harsche Bedingungen, um biotinylierte Makromoleküle freizusetzen. Durch diese Eigenschaft eignet Streptavidin-Agarose sich für eine Reihe von Affinitätsreinigungsanwendungen.
Physical form
Suspension in 0,01 M Natriumphosphat, pH 7,2; enthält 0,05 M NaCl und 0,02 % Natriumazid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11093266910S289011089161001
description
buffered aqueous suspension
description
-
description
lyophilized powder, ≥700 DEA units/mg protein
description
solution, pkg of 1 mL (1,000U)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
buffered aqueous suspension
form
solution
form
lyophilized powder
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
capacity
≥15 μg/mL binding capacity (biotin)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
extent of labeling
≥1 mg per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do the streptavidin beads have disulphide bonds between the dimers?
    1 answer
    1. No analysis of the post-conjugation structure of streptavidin has been performed. This product is tested for binding capacity and functionality. The product S4762 is used in the production of the S1638.
      See the link below for additional information on S4762, streptavidin, including structure details and references:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/424/896/s4762pis.pdf