Fortfahren mit
A9920
β-Alanin
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
β-Ala, 3-Aminopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030936
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
203-536-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906793
€ 33,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
202 °C (dec.) (lit.)
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
General description
An N-blocked form of alanine.
Biochem/physiol Actions
Endogene β-Aminosäure, bei der es sich um einen nicht-selektiven Agonisten an Glycin-Rezeptoren und einen Liganden für den G-Protein-gekoppelten Orphan-Rezeptor, TGR7 (MrgD), handelt. β-Alanin ist eine Komponente von Pantothensäure.
Diese endogene β-Aminosäure ist ein unselektiver Agonist von Glycin-Rezeptoren und ein Ligand des G-Protein-gekoppelten Orphan Rezeptors TGR7 (MrgD). Der β-Alaninfluss spielt eine zellschützende Rolle indem er die osmotische Stabilität von Meeresorganismen, preimplantation-Mausembryos und Säugerzellen unter hypoxischem Stress stabilisiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
41144051591.01008
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
form
solid
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Alanin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Robert G Hart et al.
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S71-S78 (2013-06-29)
Chronic kidney disease (CKD) is prevalent in elderly patients with atrial fibrillation and is an independent risk factor for stroke. Warfarin anticoagulation is efficacious for stroke prevention in atrial fibrillation patients with moderate CKD (stage III, estimated glomerular filtration rate
K M Gibson et al.
Journal of neurochemistry, 81(1), 71-79 (2002-06-18)
Metabolite profiling in succinate semialdehyde dehydrogenase (SSADH; Aldh5a1-/-) deficient mice previously revealed elevated gamma-hydroxybutyrate (GHB) and total GABA in urine and total brain and liver extracts. In this study, we extend our metabolic characterization of these mutant mice by documenting
Partha Sardar et al.
The American journal of cardiology, 113(7), 1173-1177 (2014-02-12)
Dabigatran is a novel oral anticoagulant and may be useful during atrial fibrillation (AF) ablation for prevention of thromboembolic events. However, the benefits and adverse effects of periprocedural dabigatran therapy have not been thoroughly evaluated. A meta-analysis was performed to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9920-100G04061835568130
A9920-10MG04061833413272