Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
form
solid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCC(=O)O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Non-proteinogenic amino acids mitigate oxidative stress and enhance the resistance of common bean plants against Sclerotinia sclerotiorum: Diese Studie zeigt den Nutzen von β-Alanin in der Pflanzenwissenschaft und untersucht dessen Rolle bei der Stärkung der Pflanzenresistenz gegen Krankheitserreger durch die Modulation oxidativer Stressreaktionen. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung widerstandsfähigerer landwirtschaftlicher Verfahren bei (Nehela Y et al., 2024).
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
TLC-Test: entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder or crystals | form crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 200 °C (decomposition) | mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp ~200 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.) |
| density 1.44 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| bulk density 770 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ß-Alanin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1010080250 | 04022536014319 |
| 1010081000 | 04022536014326 |
| 1.01008.1000 | 04061839853379 |