Merck
10065
α-Amylase aus Aspergillus oryzae
powder, ~30 U/mg
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 G
€ 62,20
50 G
€ 251,00
€ 62,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~30 U/mg
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
specific activity
~30 U/mg
mol wt
Mr ~51000
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
86250A985786247
specific activity
~30 U/mg
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
~100 U/mg
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
Mr ~51000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
General description
Mikrobielle Amylasen sind Exoenzyme, die in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise bei der Herstellung von Brot und Maltosesirup sowie der Fermentation von Sojasoße, Miso usw. Aus Aspergillus oryzae isolierte α-Amylase hat Molekulargewichte von 51 kDa (Sedimentation und Diffusion) bzw. 49 kDa (Gelfiltration).[1]
Application
α-Amylase wird wie folgt verwendet:
  • als Kontrollenzym in Agarplatten- und Carboxymethylcellulose-basierten Klärungstests zur Prüfung der Cellulase-Aktivität[2]
  • zur Hydrolyse von Stärke zwecks Untersuchung der Rolle von Weizenstärke in gefrorenem Teig[3]
  • zur Hemmung von Biofilmen von Staphylococcus aureus[4]
Biochem/physiol Actions
Das Enzym α-Amylase aus Aspergillus oryzae (Ao-α-Amylase) katalysiert die Hydrolyse von α-1,4-glycosidischen Bindungen in löslichen Stärken und verwandten Substraten. Diese Substrate werden aufgespalten, um kurzkettige Oligosaccharide und α-Grenzdextrine freizusetzen.[5]
Other Notes
1 Einheit entspricht der Menge an Enzymen, die bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C 1 μmol Maltose pro min freisetzen (Stärke gemäß Zulkowsky, Kat.- Nr. 85642, als Substrat).
For the determination of fats in food; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Han Tao et al.
Food chemistry, 190, 588-593 (2015-07-28)
The wheat dough was subjected to freezing/thawing treatment for 0, 3, 7, and 10 cycles and fractionated into non-gluten proteins and starch. High-performance liquid chromatography revealed changes in molecular mass distribution occurred for the extracted non-gluten proteins. As for the
Han Tao et al.
Food chemistry, 265, 18-22 (2018-06-10)
Properties of starches isolated from soft and hard wheat dough after freezing/thawing (F/T) treatment were investigated. Significance of results was observed between isolated hard wheat starch (HWS) and soft wheat starch (SWS), but both cultivars showed an increase in the
Mamadou Abdoulaye Konaré et al.
Plants (Basel, Switzerland), 12(2) (2023-01-22)
Currently, microencapsulation has become a viable method of nutrient delivery for the food industry. This work microencapsulated the bioactive compounds extracted from two neglected species (Balanites aegyptiaca and Ziziphus mauritiana) by freeze-drying. A combination of wall materials (whey protein and
S Wirsel et al.
Molecular microbiology, 3(1), 3-14 (1989-01-01)
We have cloned three genes (amy1, amy2 and amy3) encoding alpha-amylase in the filamentous fungus Aspergillus oryzae. The established overall sequences have a very high degree of homology, showing divergences mainly in the 3'-untranslated regions. The positions and the sequences
C E Daugherty et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 66(4), 927-932 (1983-07-01)
A chloroform-methanol extraction method (complete extraction of fat in 3 min) for determining fat in processed and prepared foods has been studied collaboratively. Fourteen collaborators reported single replicate fat results on 7 samples representative of various food types and 2