Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 554,00 |
Über diesen Artikel
Form:
aqueous glycerol suspension
Biological source:
egg white
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
egg white
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
form
aqueous glycerol suspension
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
amino
matrix spacer
15 atoms
storage temp.
−20°C
General description
Avidin umfasst 0,05 % gesamtes Eiklarprotein. Es ist ein glykolysiertes Protein. Es entspricht einer Molekülmasse von 16,5 kDa und existiert als Tetramer, das mindestens drei Biotinmoleküle binden kann.
Application
Avidin-Agarose aus Eiklar wird wie folgt verwendet:
- bei der Ausfällung von Biotin-markiertem Protein mittels Pull-Down-Assay in der Neuroblastomzelllinie (SH-SY5Y)
- bei der Aufreinigung von Lewis(x)-Zuckerbindungsproteinen aus Schistosoma mansoni[1]
- im Avidin-Bead-Assay zur Aufreinigung von markiertem Biotin[2]
- zum Einfangen von Glykoproteinen aus murinen Corneaproben
Avidin wird zur Aufreinigung von biotinhaltigen Proteinen eingesetzt, welche die Zellbindung und Internalisierung der Antikörper (Ab)-funktionalisierten Kapseln verbessern können, was darauf hindeutet, dass diese Kapseln durch eine Antikörper-/Antigenerkennung spezifisch mit Krebszellen interagieren können.
Biochem/physiol Actions
Avidin findet aufgrund seiner hochaffinen Ligandenbindungseigenschaften biotechnologische Anwendungen. Die Wechselwirkung zwischen Avidin und Biotin durch seine Kohlenhydratketten wird in biotechnologischen Anwendungen exzessiv genutzt. In Krebszellen unterstützen Avidin-Biotin-Systeme die In-vivo-Lokalisierung sowie die gezielte Wirkstoffzufuhr in Tumorzellen.
Physical form
Suspension in 50% Glycerol, 0.01 M Natriumphosphat, pH 7.0, enthält 0.02% Natriumazid.
Other Notes
Eine Einheit bindet 1.0 μg d-Biotin.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source egg white | biological source avidin from egg white, enzyme from horseradish | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix cross-linked 6% beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
| conjugate agarose conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?