Fortfahren mit
A5503
Albumin aus Hühnereiweiss
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Ovalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 620,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 938,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.660,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade V
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
crystallization
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 40 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Hühnereialbumin (Ovalbumin) ist der primäre Proteinbestandteil von Eiklar. Hühnereialbumin ist ein phosphoryliertes Glycoprotein. In der Aminosäuresequenz besteht der Peptidanteil von Ovalbumin aus 385 Resten und hat ein Molekulargewicht von 42,7 kDa.[1]
Application
Ein phosphoryliertes Glycoprotein, das sich als Marker (~ 45 kDa) für Protein-Elektrophorese eignet. Wurde genutzt, um ein Tiermodell für Asthma zu entwickeln.
Ovalbumin ist ein nützlicher Marker (∼45 kDa) für die Proteinelektrophorese. Ovalbumin wird zur Erzeugung eines Tiermodells von Asthma eingesetzt. Ovalbumin wird im EliCell-Assay als Medium für die Zellinkubation zum Nachweis freigesetzter Zytokine aus Eosinophilen verwendet.[2]
Ovalbumin wird in Antikörper-Assays zur Untersuchung der Auswirkungen der Lokalisierung auf DNA-Immunisierungen verwendet.[3]
Ovalbumin wird als Induktionsmittel in Modellstudien atopischer Dermatitis verwendet.
Biochem/physiol Actions
Der dynamischen Differenzkalorimetrie zufolge denaturiert Hühnereialbumin bei 84 °C.[4] Ovalbumin kann als Trägerprotein für die Konjugation an synthetische Peptide zur Verwendung als Immunogen eingesetzt werden.
Physical form
Weitgehend salzfrei
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2512A7642A5378
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Hühnereiweiss
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Upon resuspension, at what temperature should albumin be stored and how long is it stable?
    1 answer
    1. Solutions may be stored refrigerated at 2-8°C. The long term stability of this product in solution has not been determined. However, filter sterilized solutions of human and bovine origin have a shelf life of 2 - 3 years when stored refrigerated. Albumin solutions may also be stored at -20 °C. Avoid repeated freeze/thaw cycles for frozen solutions.
      Helpful?
  2. Is this endotoxin free ovalbumin?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for endotoxin.
      Helpful?
  3. Is A5503 fluorescent?
    1 answer
    1. This product is pure ovalbumin with a minimum purity specification of 98%. No fluorescent conjugate or probe is present in this material.
      Helpful?
  4. Does A5503 can analyze by western blotting?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for use in western blot. However, there is no reason to suspect that this albumin would not be suitable.
      Helpful?
  5. Is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, suitable for cell culture or injection?
    1 answer
    1. We do not test any of the ovalbumins in cell culture or in vivo applications. Customers would need to perform suitability testing in their own experiments.
      Helpful?
  6. What is the solubility of Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, in aqueous buffers (e.g. Tris, PBS)?
    1 answer
    1. We have only tested solubility in water. Salts in buffers may make solubility more difficult.
      Helpful?
  7. Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, is to be stored at 2 - 8°C. Does it ship on ice?
    1 answer
    1. A5503 does not require shipping on ice.
      Helpful?
  8. Is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, endotoxin-tested?
    1 answer
    1. A5503 is not endotoxin-tested. None of the ovalbumins are endotoxin-tested.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. How is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, analyzed for purity?
    1 answer
    1. A5503 is analyzed by agarose gel electrophoresis. We have not done SDS-PAGE.