The molecular weight of this material is 44,287 daltons or g/mol. A 1 molar solution would be 44,287 grams per liter, a 100 mM solution would be 4,428 grams per liter, and so on. To prepare 100 ml of a 1 mM solution, 4.4287 g of the product will be needed.
Größe auswählen
€ 142,00
€ 429,00
€ 837,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
type
Grade VI
biological source
chicken egg white
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
chromatography
concentration
4—20 mol/mol albumin
extent of labeling
4-20 mol mannose per mol ovalbumin protein
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay - | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
General description
Application
- als Medium für die Zellinkubation im EliCell-Assay zum Nachweis freigesetzter Zytokine aus Eosinophilen[3]
- zur Induktion allergischer Entzündungen und atopischer Dermatitis in als Versuchstiere verwendeten Mäusen
- als Bestandteil in einer Kontrollmischung zur Validierung der Tandem-massenspektrometrischen Analyse
- als Modellproteinantigen zur Bewertung der In-vivo-Wirksamkeit des Chitosan-/Interleukin(IL)-12-Adjuvanssystems
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
-
How can we make 1 mm concentration of chicken egg albumin