Fortfahren mit
A8598
Ancitabine hydrochloride
Synonym(e):
2,2′-Anhydro-(1-β-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cyclo-C, Cyclocytidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-515-6
MDL number:
Form:
powder
€ 93,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Application
Ancitabine hydrochloride is an antineoplastic agent for the treatment of lymphatic leukemia and sinus acceleration.
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1768C6645251010
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)