Fortfahren mit
251010
Cytarabine
≥98% (HPLC), solid, DNA replication inhibito, Calbiochem
Synonym(e):
1-β-D-Arabinofuranosylcytosin, Ara-C, Cytarabin, Cytosin-Arabinosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-β-D-Arabinofuranosylcytosin, Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2784
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2([c](nc(cc2)N)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI key
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
General description
Antivirales und Antikrebs-Mittel, das insbesondere gegen Leukämien wirksam ist. Induziert Apoptose in menschlichen Myeloid-Leukämiezellen und in sympathischen Neuronen von Ratten. Induziert G1/S-Phasen-Zellzyklusarrest.
Cytosin-Analog, das als starker Inhibitor eukaryotischer zellulärer DNA-Synthese und viraler replikativer DNA-Synthese fungiert. AraCTP wird durch intrazelluläre Phosphorylierung von AraC gebildet und von DNA-Polymerasen, die AraCMP-Rückstände in die DNA integrieren, als Substrat genutzt. Integrierte 3′;-terminale AraCMP-Rückstände hemmen die weitere DNA-Synthese, indem sie die Kettenverlängerung durch DNA-Polymerase beeinträchtigen. AraC wird klinisch bei der Behandlung diverser Krebserkrankungen verwendet, insbesondere bei Leukämien und Lymphomen. Wird zudem zur Inhibition der Vermehrung kultivierter Zellen und Replikation eukaryotischer Viren (z.B. vaccinia, herpes simplex) verwendet. Induziert zudem Apoptose in menschlichen Myeloid-Leukämiezellen und in sympathischen Neuronen von Ratten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Antivirales und Antikrebs-Mittel, das insbesondere gegen Leukämien wirksam ist
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Zarilli, R., et al. 1999. Gastroenterology 116, 1358.
Dessi, F., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1980.
Grant, S., et al. 1994. Oncol. Res. 6, 87.
Greenberg, A.L., et al. 1994. Cancer74, 1261.
Perrino, F.W., et al. 1997. J. Biol. Chem.269, 16357.
Tomkins, C.E., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 1499.
Taddie, J.A., and Traktman, P. 1993. J. Virol.67, 4323.
Brach, M.A., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 60.
Este, E., et al. 1992. Blood79, 2246.
Owens, J.K., et al. 1992. Cancer Res.52, 2389.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich &; Karzinogen / Teratogen (E)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1768BP383C3350000
Cytarabine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP383
Cytarabine
Cytarabine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3350000
Cytarabine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
crystalline
form
crystalline
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mM
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-β-D-Arabinofuranosylcytosin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
251010-1GM04055977199192
Questions
  1. How to make a solution of 100mg/ml (1000X) in Water, PBS, or DMEM?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 1 mM in water. However, rates of 100 mg/mL in water have been achieved. Solubility rates in aqueous buffers or media have not investigated, but are expected to be similar. To prepare a 100 mg/mL solution, dissolve 100 mg in 1mL of Water, PBS, or DMEM. Mix gently by vortexing/shaking until fully dissolved. Stock solutions prepared at 100 mg/mL may be stored at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.