Fortfahren mit
A8530
m-Aminophenylboronsäure–Agarose
saline suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
5-20 μmol per mL
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
General description
m-Aminophenylboronic acid–Agarose is applicable as a boronate affinity matrix for the purification of severe acute respiratory syndrome′s (SARS-CoV) nucleoprotein (NP) antigen.[1]
Application
m-Aminophenylboronic acid–Agarose has been used as a separating gel in the boronate affinity chromatography of albumins.[2][3] It has also been used as a resin for purification of 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde (DOPAL)-bound α-synuclein (α-syn).[4]
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, 0.1 M sodium acetate, pH 5.0.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8312P926969704
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
saline suspension
form
aqueous suspension
form
lyophilized powder
form
liquid
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix
6% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
-
matrix attachment
amino
matrix attachment
through amino to carboxyls of EDTA
matrix attachment
amino
matrix attachment
-
matrix spacer
12 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Aminophenylboronsäure–Agarose
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)