Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.140,00 |
Über diesen Artikel
Form:
lyophilized powder
€ 1.140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
~2 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
General description
This Protein A-Agarose product is a conjugate of Protein A to CNBr-activated agarose without an intermediate spacer arm.
Application
Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins. Protein A-agarose has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer.
Physical form
Wird als lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose geliefert.
Preparation Note
Volumenzunahme: 1 g quillt auf ca. 4 mL.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form saline suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| matrix 4% beaded agarose | matrix Cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - |
| matrix spacer 1 atom | matrix spacer 1 atom | matrix spacer - | matrix spacer 1 atom |
| capacity ≥10 mg/mL binding capacity (human IgG) | capacity ≥15 mg/mL binding capacity (human IgG) | capacity ≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM) | capacity ≥15 mg/mL binding capacity (human IgG) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein A–Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?