Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 € 152,15 | |
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 655,00 € 556,75 |
Über diesen Artikel
€ 152,15
Listenpreis€ 179,00Sparen Sie 15%biological source
plant
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
technique(s)
protein purification: suitable
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix spacer
9 atoms
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source - |
| form (1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution) | form saline suspension | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix cross-linked 6% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Aminobenzamidine–Agarose
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8332-25ML | 04061837769627 |
| A8332-10ML | 04061837769610 |
| A8332-5ML | 04061837769634 |