Fortfahren mit
A6928
4-Aminobenzoesäure Natriumsalz
≥99%, powder
Synonym(e):
Natrium-4-aminobenzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6NO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
209-080-3
MDL number:
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
300 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[Na].Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A025442976714408
description
≥99%, powder
description
97%
description
purified by sublimation, ≥99%
description
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
300 °C
mp
-
mp
187-189 °C (lit.)
mp
295-297 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)