Fortfahren mit
8.22312
4-Aminobenzoic acid
≥99.0% (acidimetric)
Synonym(e):
4-Aminobenzoic acid, PABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-753-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 55,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Aminobenzoic acid, for synthesis
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
186-189 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of Yellow Fluorescence Carbon Dots: 4-Aminobenzoic acid is used to produce yellow fluorescence carbon dots, highlighting its application in vitamin B(12) detection and cell imaging (Zhao et al., 2023).
  • Enhanced Production of 4-Amino-3-Hydroxybenzoic Acid: 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase was engineered to convert glucose into 4-amino-3-hydroxybenzoic acid in Corynebacterium glutamicum, illustrating a biotechnological application of 4-Aminobenzoic acid (Nonaka et al., 2023).
  • Electrochemical Sensor Development: The compound was used to functionalize diazonium salt modified screen-printed graphene electrodes, creating a rapid diagnostic tool for detecting interleukin-6 (IL-6), relevant in sepsis diagnosis (Jesadabundit et al., 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 188 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42976710053601973
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
186-189 °C
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
186-188 °C, 187-189 °C (lit.)
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
339.8 °F
flash_point_c
171 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822312902504022536751320
822312025004022536488790
822312100004022536488806