Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 583,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O2S.ClH.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1H;1H2
InChI key
MFGBKMPKRJCLPK-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8106-10MG | 04061832071572 |
| A8106-50MG | 04061832071589 |