Fortfahren mit
O1016
OPC-21268 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-{1-[4(3-acetylaminopropoxy)benzoyl]-4-piperidyl}-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone hydrate, N-[3-[4-[[4-(3,4-dihydro-2-oxo-1(2H)-quinolinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]phenoxy]propyl]-acetamide hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 759,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31N3O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.54 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 759,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=O)NCCCOc1ccc(cc1)C(=O)N2CCC(CC2)N3C(=O)CCc4ccccc34
InChI
1S/C26H31N3O4.H2O/c1-19(30)27-15-4-18-33-23-10-7-21(8-11-23)26(32)28-16-13-22(14-17-28)29-24-6-3-2-5-20(24)9-12-25(29)31;/h2-3,5-8,10-11,22H,4,9,12-18H2,1H3,(H,27,30);1H2
InChI key
QTCWOUIERWBMQV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OPC-21268 is a vasopressin V1a selective antagonist.
OPC-21268 is one of 2 non-peptide V1a selective antagonists, along with SR-49059. Arginine vasopressin (AVP) is a hormone that plays an important part in circulatory and water homoeostasis and is important in renal hemodynamic alterations, water retention, and cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF). There are three AVP receptor subtypes-V1a, V1b, and V2 - all belong to the large rhodopsin-like G-protein-coupled receptor family. V(1a) antagonists improve water balance and cardiac hypertrophy in CHF and might be beneficial for the treatment of water retention and cardiac remodeling in CHF.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0633SML1858PZ0159
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)