Fortfahren mit
A8056
3-Amino-1,2,4-triazol
powder, ≥95% (TLC)
Synonym(e):
1,2,4-Triazol-3-amin, 3-AT, Amitrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.08
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
200-521-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107687
€ 45,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Amino-1,2,4-triazol, ≥95% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
potency
30 μM Ki
mp
150-153 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-1,2,4-triazol ist ein Herbizid, das wirksam gegen Unkraut ist, insbesondere gegen Bermudagras und Kriech-Quecke. Es dringt durch die Wurzeln in den Kreislauf der Pflanze ein und kommt hauptsächlich im Meristem vor. 3-Amino-1,2,4-triazol hemmt die Chlorophyllsynthese, was zu chlorotischen Blättern und Albinopflanzen führt. Außerdem beeinträchtigt es das Wachstum der Pflanzen. Es wird zum Abtöten von unerwünschtem Unkraut eingesetzt. Es wird aus Aminoguanidinformat synthetisiert und entspricht einer Molekülmasse von 84 Da.
Application
3-Amino-1,2,4-triazol wird verwendet:
  • als organellenspezifischer Störfaktor in menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK293T)
  • als Inhibitor der Histidinbiosynthese in Medium zum Screening von Co-Transformanten aus Hefe-Zwei-Hybrid-Wechselwirkungen
  • zur Konservierung von Mitteldarmproben der Honigbiene
  • zur Bestimmung von Tryptophan in Proteinen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
45324T9299A81803
Amitrol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45324
Amitrol
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
crystals
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)