Fortfahren mit
T9299
β-(1,2,4-Triazol-3-yl)-DL-alanine
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(±)-2-Amino-3-(1,2,4-triazol-3-yl)propionic acid, DL-1,2,4-Triazole-3-alanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 677,00
€ 507,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.14
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
233-301-2
MDL number:
€ 507,75
Listenpreis€ 677,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-(1,2,4-Triazol-3-yl)-DL-alanine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1nc[nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8N4O2/c6-3(5(10)11)1-4-7-2-8-9-4/h2-3H,1,6H2,(H,10,11)(H,7,8,9)
InChI key
CAPORZWUTKSILW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Inhibitory histidine analog.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
759449SML1097CRM74418
description
-
description
97%
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)