Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
61-82-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?