Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,30 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 322,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 581,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid formed from glycine and succinyl CoA by ALA synthase is the first compound in prophyrin biosynthesis pathway. 5-Aminolevulinic acid is used in photodynamic therapy. This compound may be used to study the effects of photodynamic therapy in vitro.
Biochem/physiol Actions
Zwischenprodukt bei der Häm-Biosynthese.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% | assay ≥98.0% | assay ≥98% | assay 98.5-101.0% |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminolevulinsäure -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7793-1G | 04061833386330 |
| A7793-10MG | 04061833386316 |
| A7793-500MG | 04061833386354 |