Fortfahren mit
A6969
L-Arginin -monohydrochlorid
98.5-101.0%, suitable for cell culture, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-275-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Arginin -monohydrochlorid, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
226-230 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.58-17.00%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
carboxylic acid, (Guanidine), amine
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
L-Arginin-Monohydrochlorid ist die Hydrochlorid-Salzform von L-Arginin, einer essentiellen Aminosäure, die in mehreren biologischen Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Es wird häufig in der Forschung in den Bereichen Biologie und Biochemie als Ergänzung in der Zellkultur verwendet, um das Wachstum und den Erhalt verschiedener Zelltypen zu unterstützen.
Application
L-Arginin-Monohydrochlorid wird bei Perfusionsexperimenten mit Mäusepankreas eingesetzt. Es wird zudem als Bestandteil von SILAC-Medium verwendet.
Biochem/physiol Actions
L-Arginin ist eine dibasische, semi-essenzielle Aminosäure. Es wirkt als Vorläufer für Kreatinin und ist ein natürlicher Bestandteil der meisten Nahrungsproteine.
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Features and Benefits
  • Geeignet für Zellkulturen und die biochemische Forschung
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für mehrere Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR145490538A5131
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
functional group
(Guanidine), carboxylic acid, amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
226-230 °C
mp
236-230 °C (lit.)
mp
226-230 °C
mp
>235 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin -monohydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf