Fortfahren mit
A3785
5-Aminolevulinsäure -hydrochlorid
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
δ-Aminolaevulinsäure -hydrochlorid, 5-Amino-4-oxo-pentansäure -hydrochlorid, ALA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
226-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Aminolevulinsäure -hydrochlorid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
150 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolävulinsäure-Hydrochlorid wird zum Aktivieren oder Hemmen der Häm-Biosynthese in HeLa- und K562-Zelllinien verwendet.[1] Es wurde auch bei der photodynamischen Therapie für Mäuse mit A431-Tumorzellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Zwischenprodukt bei der Häm-Biosynthese.
5-Aminolävulinsäure (5-ALA) ist ein Zwischenprodukt bei der Häm-Biosynthese und eignet sich für die Krebsbehandlung. Außerdem ist es eine nichtproteinogene Aminosäure. Für 5-ALA gibt es auch Anwendungsbereiche in der Landwirtschaft. Ihre Eignung als Induktionsreagenz für die von Protoporphyrin IX (PPIX) abhängige Fluoreszenzdiagnose von metastatischen Lymphknoten ist Gegenstand diverser Untersuchungen. 5-ALA wird für die photodynamische Therapie von Krankheiten wie die Paget-Krankheit und Feigwarzen (Condylomata Acuminata) im Gebärmutterbereich in Verbindung mit HIV-Infektionen eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7793T4626A5575
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
150 °C
mp
-
mp
145-147 (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminolevulinsäure -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf