Fortfahren mit
A7430
Azadirachtin
~95%
Synonym(e):
azadirachtin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H44O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.71
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
solid
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
Quality Segment
form
solid
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C1([H])C2OC3([H])OC=CC3(O)C1C4(C)OC24[C@@]5(C)[C@@H](O)[C@@H]6OC[C@]7([C@H](C[C@H](OC(=O)C(C)=CC)[C@]8(COC(O)([C@H]58)C(=O)OC)[C@@]67[H])OC(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/t17?,18-,19?,20?,21+,22+,23?,25?,28?,29?,30?,31?,32-,33?,34-,35?/m0/s1
InChI key
FTNJWQUOZFUQQJ-CFYAVYSVSA-N
Application
Azadrachtin wird als Standard für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und zur Quantifizierung in Suspensionskulturen von Azadirachta indica (A. Juss) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Das Triterpinoid Azadirachtin aus den Samen des Neembaums unterdrückt das Fressen bei vielen Insektenspezies und stört das Wachstum vieler Insekten sowie anderer Arthropoden, weist dabei jedoch nur eine geringe Toxizität für Säugetiere auf. Vielversprechendes natürliches Pestizid.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0537SMB00071239836
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
~95%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azadirachtin
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Recently we have purchased Azadirachtin and I want to know the solvent to dissolve for the same. I have seen this compound is dissolved in DMSO. If so, what is the percentage of the solvent and quantity of solvent to be added with 0.5 mg. Thanks
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform at a concentration of 10 mg/ml, yielding a clear, colorless solution. Solubility has not been determined in DMSO.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. こちらの製品のグレードは標準試薬ではなく、標準物質でしょうか。
    1 answer
    1. Azadirachtin - This product is not specifically tested for use as an analytical standard. However, it has been used as such in published articles. Please see the link below to review an example:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511305002345
      Product PHL89574, an Azadirachtin primary reference standard, may be of interest. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/supelco/phl89574