Fortfahren mit
F0537
Fusicoccin from Fusicoccum amygdali
≥85% (HPLC)
Synonym(e):
Fusicoccin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H56O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.82
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (Fusicoccum amygdali)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCC1CCC2C(C)C(O)C(OC3OC(COC(C)(C)C=C)C(O)C(OC(C)=O)C3O)C4=C(CC(O)C4(C)C=C12)C(C)COC(C)=O
InChI
1S/C36H56O12/c1-10-35(6,7)45-17-26-30(41)33(46-21(5)38)31(42)34(47-26)48-32-28-24(18(2)15-44-20(4)37)13-27(39)36(28,8)14-25-22(16-43-9)11-12-23(25)19(3)29(32)40/h10,14,18-19,22-23,26-27,29-34,39-42H,1,11-13,15-17H2,2-9H3/b25-14-
InChI key
KXTYBXCEQOANSX-QFEZKATASA-N
Application
Fusicoccin (Fusicoccin A), a diterpene glucoside phytotoxin, is used to study 14-3-3-dependent processes such as the activation of H+-ATPase in plants and other client proteins with mode III binding motifs.[1] Fusicoccin is an inducer of a catalase inhibitor that leads to oxidative damage in plants.[2]
Other Notes
A diterpene glucoside with numerous physiological effects on plants.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00071A7430F3503
biological source
plant (Fusicoccum amygdali)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
~95%
assay
~85%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)