Merck
239836
Cyclophilin A-Inhibitor
The Cyclophilin A Inhibitor, also referenced under CAS 1186372-20-2, controls the biological activity of Cyclophilin A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
Cyclophilin A-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H14ClFN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)NC(=O)NC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C21H14ClFN2O2/c22-16-10-5-11-17(23)18(16)20(26)25-21(27)24-19-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)19/h1-11,19H,(H2,24,25,26,27)
InChI key
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c