Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N3Na3O15P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
605.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥75%
Form:
lyophilized powder
€ 287,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥75%
form
lyophilized powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC\C=C\C1=CN([C@@H]2O[C@H](OP([O-])(=O)CP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C13H22N3O13P3.3Na/c14-3-1-2-7-4-16(13(20)15-10(7)19)11-8(17)9(18)12(28-11)29-32(26,27)6-30(21,22)5-31(23,24)25;;;/h1-2,4,8-9,11-12,17-18H,3,5-6,14H2,(H,21,22)(H,26,27)(H,15,19,20)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b2-1+;;;/t8-,9+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
MFRKSTHYXMPZPJ-ZPVWDQBGSA-K
Application
Aminoallyl-UTP sodium salt has been used for the production of labelled cDNA and cRNA for fluorescence detection in microarray.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥75% | assay ≥85% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form solid |
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5660-1MG | 04061833376218 |