Fortfahren mit
A0410
Aminoallyl-dUTP Natriumsalz
≥85%, lyophilized powder
Synonym(e):
5-[3-Aminoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate, AA-dUTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
5 x 1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.080,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20N3O14P3 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.22 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
Assay:
≥85%
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−70°C
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aminoallyl-dUTP Natriumsalz, ≥85%, lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥85%
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)\C=C\CN)O)(O[P](=O)(O)O)O.N
InChI key
YWKTUHBZWBRYHX-TYYBGVCCSA-N
Application
Aminoallyl-dUTP may be used for indirect stable labeling of first-strand cDNA synthesis via polymerase chain reaction (PCR). Aminoallyl-dUTP functions as a reactive site for subsequent labeling by reactive fluorescent probes. Aminoallyl-dUTP may also be useful in the construction of reactive DNA scaffolds.
Aminoallyl-dUTP sodium salt has been used:
  • to add to the deoxynucleoside triphosphate mix for complementary DNA (cDNA) synthesis
  • for the generation of chromatin immunoprecipitation (ChIP) probes
  • in the reverse transcription of RNA for the synthesis of fluorescent labelled probes[1]
Biochem/physiol Actions
Aminoallyl-dUTP sodium salt/5-(3-aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate (aa-dUTP) have been used mainly in two-step labeling approach for the synthesis of nucleic acid hybridisation probe.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5660A677919475
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
liquid
assay
≥85%
assay
≥75%
assay
≥97%
assay
≥95.0% (HPLC)
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)