Fortfahren mit
6701
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt
Synonym(e):
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt, UTP, 3Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O15P3 · 3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 10 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U6750371701U1006
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95 (HPLC)
color
white
color
-
color
white
color
colorless
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
General description
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C48104-25G04061832246451
C48104-5G04061833493076
6701-50MG04055977184082