Fortfahren mit
A5625
N-Acetyl-DL-aspartic acid
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.14
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
219-827-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Acetyl-DL-aspartic acid, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0637A9006H4398
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to off-white
color
-
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)