Fortfahren mit
A9006
DL-Asparaginsäure
≥99% (TLC)
DL-Aspartic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
(±)-2-Amino-bernsteinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-513-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774618
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-Asparaginsäure, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Aspartic acid (DL-Asp) is a racemic mixture of the proteinogenic amino acid L-aspartate and the non-proteinogenic amino acid D-aspartate. DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9256A8949219096
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
solubility
1 M HCl: soluble
solubility
H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
1 M HCl: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. East Lansing MI
    • Reviews 4
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    DL-Aspartic acid
    Hi quality of chemical, easy to handle high purity
    Helpful?