Fortfahren mit
A5282
DL-2-Amino-5-phosphono-valeriansäure
≥98% (TLC), solid, NMDA receptor antagonist
Synonym(e):
5-Phosphono-DL-norvalin, DL-2-Amino-5-Phosphonopentansäure, AP-5, APV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 760,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.13
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2446389
Form:
solid
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-2-Amino-5-phosphono-valeriansäure, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 4 mg/mL, H2O: 5.6 mg/mL, organic solvents: insoluble
SMILES string
NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
InChI key
VOROEQBFPPIACJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid has been used:
  • in the inactivation of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-mediated synapses[1]
  • used in growth medium for inhibition of electrical activity in the neuronal network
  • used to isolate N-methyl-D-aspartate receptors (NMDAR) or α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR)-mediated currents were isolated using this product
  • used in double distilled water to compare its NMDA antagonistic action with that of prion protein (PrPC)[2]
Biochem/physiol Actions
krampflösend; wirksames und selektives NMDA-Rezeptor-Antagonist
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6553A8054217700
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.1 M NaOH: 4 mg/mL, organic solvents: insoluble, H2O: 5.6 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
-
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Gene Information
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grin2c(24411), Grin2d(24412)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5282-50MG04061833375693
A5282-25MG04061833375686
A5282-100MG04061833375662
A5282-10MG04061833375679