Merck
A8054
Sigma-Aldrich
D(−)-2-Amino-5-phosphonopentansäure
NMDA receptor antagonist
Synonym(e):
D(−)-AP-5, D(−)-APV, D-2-Amino-5-phosphonovaleriansäure
Größe auswählen
1 MG
€ 89,00
5 MG
€ 248,00
10 MG
€ 363,00
€ 89,00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 89,00
5 MG
€ 248,00
10 MG
€ 363,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 89,00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Optische Reinheit
optical purity: ≥90% (HPLC, Marfey′s reagent)
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
245-246 °C
SMILES String
N[C@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
InChIKey
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
D(-)-2-Amino-5-Phosphonopentanosäure wird zur Vorbehandlung des BNST (Bed Nucleus of the Stria Terminalis, Nucleus striae terminalis) eingesetzt, um die durch ORX-A (Orexin-A) induzierte Dysphorie im BNST zu blockieren.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Antagonisten haben muskelentspannende Eigenschaften und schützen Neuronen nachweislich vor Hirnschäden, die durch Ischämie verursacht werden. 2-Amino-5-Phosphonopentanosäure blockiert nachweislich die durch Iontophorese induzierte Depolarisierung von NMDA.[2]
Antikonvulsivum; wirksamer und selektiver N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor-Antagonist; aktives Enantiomer von 2-Amino-5-Phosphonopentanosäure.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Orexin-A Induces Anxiety-like Behavior through Interactions with Glutamatergic Receptors in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis of Rats
Elizabeth A Lungwitz
Physiology & Behavior, 107(5), 726-732 (2012)
Paola Conti et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(8), 1059-1068 (2007-03-10)
Twelve novel conformationally constrained homologues of glutamic acid have been synthesized and pharmacologically characterized at ionotropic glutamate receptors (iGluRs). Synthesis of the target compounds involved 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to suitable dipolarophiles. The structure to the compounds has been
Synaptic Plasticity and Learning: Selective Impairment of Learning in
Rats and Blockade of Long-Term Potentiation in viva by the
IV-Methyl-D-Aspartate Receptor Antagonist AP5
R. G. M. Morris
The Journal of Neuroscience, 9(9), 3040-3057 (1989)
Daniela Gandolfi et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 184-184 (2017-07-14)
The induction of long-term potentiation and depression (LTP and LTD) is thought to trigger gene expression and protein synthesis, leading to consolidation of synaptic and neuronal changes. However, while LTP and LTD have been proposed to play important roles for
Jennifer N Gelinas et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 15(5), 281-289 (2008-04-29)
Activation of beta-adrenergic receptors (beta-ARs) enhances hippocampal memory consolidation and long-term potentiation (LTP), a likely mechanism for memory storage. One signaling pathway linked to beta-AR activation is the cAMP-PKA pathway. PKA is critical for the consolidation of hippocampal long-term memory