Anti-Flag M1 antibody is specific for a calcium complex of the FLAG peptide. M1 and M2 are different clones. The ANTI-FLAG M1 monoclonal antibody binds to proteins with a FLAG marker at the free N-terminus. The ANTI-FLAG M2 monoclonal antibody recognizes the FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus,C-terminus, and internal sites of the fusion protein.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 646,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.460,00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.640,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.270,00 |
Über diesen Artikel
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
form
suspension
isotype
IgG12b
capacity
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
storage temp.
−20°C
General description
Application
Das Affinitätsgel ist für die Calcium-vermittelte Aufreinigung von Fusionsproteinen mit N-terminalem FLAG bestimmt.
Immunpräzipitation (IP): geeignet
Elution – FLAG-Peptid, Glycin, pH 3,5 EDTA
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Biochem/physiol Actions
N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Features and Benefits
- Üblicherweise werden Fusionsproteine aus Rohlysaten in nur einem Chromatographieschritt bis zur Einzelbanden-Reinheit gereinigt.
- Fusionsprotein kann durch milde Elution mit EDTA vom Affinitätsharz eluiert werden.
- Eine Lösung aus FLAG-Peptid kann zur schonenden, nicht denaturierenden Elution von FLAG-Fusionsproteinen verwendet werden.
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate unconjugated |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form suspension | form - | form - | form buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide) |
| isotype IgG12b | isotype - | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| capacity ≥0.6 mg/mL, gel binding capacity | capacity 2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein) | capacity ≥0.6 mg/mL, gel binding capacity | capacity - |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Bonjour, pouvez vous m'expliquer pour quoi la résine anti Flag M1 est calcium dépendante contrairement à la résine antiFlag M2 sachant que les séquences de reconnaissances sont les mêmes?
1 answer-
Helpful?
-
-
How much calcium is required for binding of my FLAG-tagged protein to Product A4596, ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel?
1 answer-
10 mM calcium chloride is recommended for binding.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What reagents are compatible with Product A4596, ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel?
1 answer-
The ANTI-FLAG M1 Affinity Gel is resistant to the following detergents: 5.0 % Tween-20; 5.0 % Triton X-100; 0.1 % NP-40; 0.1 % CHAPS and 0.2 % digitonin. It can also be used with 1.0 M NaCl or 1.0 M urea. Do not use the gel in the presence of SDS, deoxycholate or guanidine HCl.
Helpful?
-
-
Can I use Phosphate Buffered Saline (PBS) instead of Tris Buffered Saline (TBS) with Product A4596, ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel?
1 answer-
We do not recommend the use of phosphate buffers since calcium is required for binding. This can result in the formation of insoluble calcium phosphates in the presence of PBS.
Helpful?
-
-
Will Product A4596, ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel, work for my C-terminal FLAG-tagged protein?
1 answer-
No. The M1 FLAG antibody resin will only bind proteins that are free N-terminal FLAG tagged proteins. It will not recognize C-terminal FLAG tagged proteins or Met-N-terminal FLAG tagged proteins.