Fortfahren mit
A7345
Anti-V5 Agarose-Affinitätsgel in Maus hergestellte Antikörper
purified immunoglobulin, clone V5-10
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-V5-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 676,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
V5-10, monoclonal
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
161
€ 676,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
V5-10, monoclonal
analyte chemical class(es)
proteins (V5)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
capacity
2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Anti-V5-Agarose-Affinitätsgel wird aus der aufgereinigten Immunglobulin-Fraktion von monoklonalem Anti-V5 hergestellt, das aus Aszitesflüssigkeit des V5-10-Hybridoms isoliert wird und an Cyanogenbromid-aktivierte Agaroseperlen gebunden ist. Der aufgereinigte monoklonale Antikörper wird auf Agarose immobilisiert.
Das Anti-V5-Agarose-Affinitätsgel enthält einen monoklonalen Anti-V5-Antikörper, der mit Bromcyan-aktivierten Agaroseperlen konjugiert ist. Der Antikörper erkennt das mit V5 markierte rekombinante Fusionsprotein, das in transfizierten Säugetierzellen exprimiert wird.
Application
Der in Mäusen hergestellte Anti-V5-Agarose-Affinitätsgel-Antikörper wird zur Immunpräzipitation[1][2][3] und zur Aufreinigung rekombinanter Proteine verwendet.[4][5]
Biochem/physiol Actions
Erkennt V5-Tag (GKPIPNPLLGLDST) Fusionsproteine
Mithilfe rekombinanter DNA-Technologie können gewünschte Gene an spezifische Sequenzen oder Gene angehängt werden, sodass ein ′Affinitätsgriff′ entsteht, der die selektive Identifizierung und Aufreinigung des betreffenden Proteins ermöglicht.[6] Durch Hinzufügen einer V5-Tag-Sequenz (GKPIPNPLLGLDST)[6] zu einem vorhandenen Gen entsteht ein stabiles Fusionsprodukt, das nicht in die Bioaktivität des Proteins oder die Bioverteilung des markierten Produkts einzugreifen scheint. Viele rekombinante Proteine wurden geschaffen, um eine kurze Sequenz zu exprimieren, die vom V5 des Simian-Virus abgeleitet und als V5-Tag bekannt ist.[7] Konjugate der Anti-„Tag“-Agarose können den Nachweis, die Isolierung und die Aufreinigung dieser Proteine erleichtern.[7]
Physical form
Agaroseperlen-Suspension (1:1 v/v) in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für die regelmäßige Verwendung und längere Aufbewahrung bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unautorisierte kommerzielle Verwendungen, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1970V4014V8012
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
agarose conjugate
conjugate
agarose conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
clone
V5-10, monoclonal
clone
P5D4, monoclonal
clone
V5-10, monoclonal
clone
V5-10, monoclonal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)