Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 544,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum, Drosophila
technique(s)
western blot: 1:25,000-1:50,000 using cell extracts of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Ein monoklonaler Maus-Anti-β-Aktin-Peroxidase-Antikörper lokalisiert speziell β-Aktin in einer breiten Vielfalt von Geweben und Spezies unter Verwendung von Immunblotting (42kDa). Es findet eine Kreuzreaktion zwischen dem Antikörper und β-Aktin statt, das in Zellen von Human-, Rinder-, Schafs-, Schweine-, Kaninchen-, Katzen-, Hunde-, Ratten-, Meerschweinchen-, Hühner-, Karpfen- und Hirudo medicinalis (Blutegel)-Gewebe exprimiert wird, jedoch nicht in Dictyostelium discoideum amoebae oder Drosophila.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) |
| species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity human (tested) |
| clone AC-15, monoclonal | clone AC-15, monoclonal | clone AC-15, monoclonal | clone SP124, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3854-200UL | 04061833368091 |