Fortfahren mit
F3022
Monoklonales Anti-β-Aktin
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-β-Actin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
23
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Beim Anfärben von ultradünnen Kryo-Gewebeschnitten von Hühner-Kaumagen markiert der Antikörper die Verdichtungszonen (Dense Bodies) und Intermediärfilamente aus Desmin, die aufeinanderfolgende Dense Bodies verbinden, sowie die membranassoziierten Anheftungsplaques (Dense Plaques). Er färbt keine adulten Herz- und Skelettmuskeln an, außer in Spuren, wenn Kontaminationen der Probe mit anderen als Muskelzellen vorhanden sind, oder wenn embryonales Gewebe verwendet wird.
Monoclonal Anti-b-Actin (mouse IgG1 isotype) is derived from the AC-15 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. ACTB (actin beta) gene codes for β-actin. It is a cytoskeletal housekeeping protein. It is present in the cytoplasm. This gene is located on human chromosome 7p22.1. Actin is a eukaryotic protein. It belongs to the major cytoskeletal protein family.
Immunogen
leicht modifiziertes β-zytoplasmatisches N-terminales Aktin-Peptid, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, konjugiert mit KLH.
Application
Ein monoklonaler Maus-Anti-Aktin-Antikörper wurde als Beladungskontrolle für die Western-Blot-Analyse von Leberproteinlysaten aus Ratten verwendet.
Ein monoklonaler Maus-Anti-Aktin-Antikörper wurde als Beladungskontrolle für die Western-Blot-Analyse von immungefällten Proteinen aus Ratten-Spinalganglien-Co-Kulturen verwendet.
Anti-β-Actin-FITC antibody, Mouse monoclonal has been used in:
  • western blotting
  • immunohistochemistry
  • flow cytometry
  • direct immunofluorescent staining
  • dual immuno-fluorescent staining
Biochem/physiol Actions
β-Actin modulates cell growth, migration and the G-actin pool. Mutations in ACTB leads to pleiotropic developmental disorder.
Actins are majorly associated with cell motility. It is ubiquitously present in cytoplasm and involved in a myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. It is expressed in mammals and birds and at least six isoforms have been identified.
Actins is a eukaryotic protein. It belongs to the major cytoskeletal protein family and majorly associated with cell motility. It is ubiquitously present in cytoplasm and involved in a myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. It is expressed in mammals and birds and at least six isoforms have been identified.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Other Notes
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1978A5441A2228
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)