Fortfahren mit
A3306
α-Amylase, hitzestabil
greener alternative
solution, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Synonym(e):
α-Amylase -Lösung aus Bacillus licheniformis, Hitzebeständige α-Amylase, Hitzebeständiges Enzym, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-560-9
NACRES:
NA.32
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
20000—60000 U/mL
Biological source:
bacterial (Bacillus sp.)
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
Quality Segment
form
solution
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specific activity
20000—60000 U/mL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
food and beverages
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
αα-Amylase, ein extrazelluläres Enzym, kommt in vielen natürlichen Quellen vor, einschließlich Tiere, Pflanzen und insbesondere Mikroorganismen wie verschiedene Bacillus-Spezies.[1] αα-Amylase ist als hitzebeständiges alkalisches Enzym bekannt.[2]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärke-/Ethanol-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
α-Amylase (1,4-α-D-Glucan-Glucohydrolase) ist eine Endo-Glucanase. Sie gehört zur Glykosid-Hydrolase-Familie 13 (GH13). α-Amylase aus Bacillus licheniformis NCIB 6346 kann nach 60 Minuten bei einem pH-Wert von 6,2 und 85 °C > 98 % der Aktivität aufrechterhalten.
Application
αα-Amylase, hitzebeständig wurde wie folgt verwendet:
  • als Teil des Tierfutters in der Versuchsanordnung zum Untersuchen der Wirkung von Ballaststoffen auf die Fortpflanzungsfähigkeit von Säuen während der Trächtigkeit[3]
  • als Zusatz zum Herstellen von simulierter Dünndarmflüssigkeit (SSIF) und Validieren der In-vitro-Verdaubarkeit durch den Vergleich mit endogener Dünndarmflüssigkeit (ESIF) in verschiedenen Futtermitteln an Enten[3]
  • zum Durchführen einer In-vitro-Darmverdauung mit Himbeer-Ballaststoffen
Biochem/physiol Actions
αα-Amylase baut Stärke zu Zuckern ab, indem sie die α-(1→4)-Glucanbindungen in Polysacchariden mit drei oder mehr α-(1→4)-gebundenen D-Glucoseeinheiten hydrolysiert, ohne die α-(1→6)-Bindung zu hydrolysieren. Dies führt zu Bildung von Oligosacchariden, einschließlich Maltose, Glucose und Alpha-Limit-Dextrin.[1]
α-Amylasen werden vorwiegend in Prozessen zur Verzuckerung und Verflüssigung von Stärke verwendet, die oft hohe Temperaturen benötigen. Diese Enzyme finden breite industrielle Anwendungen in verschiedenen Sektoren wie Lebensmittel-, Fermentierungs-, Textil-, Papier-, Waschmittel- und Pharmaindustrie. In der Lebensmittelindustrie spielen Amylasen eine wichtige Rolle beim Backen, Brauen, bei der Zubereitung von Verdauungshilfen, bei der Kuchenherstellung, der Verarbeitung von Fruchtsäften. und der Herstellung von Stärkesirup. Neben ihrer Rolle bei der Herstellung fermentierbarer Verbindungen wirken α-Amylasen dem Altbackenwerden bei der Brotherstellung entgegen und verbessern die Weichheit der Backwaren, wodurch die Haltbarkeit dieser Produkte verlängert wird.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3403A4582A4862
specific activity
20000—60000 U/mL
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
Bacillus sp.
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
suitability
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
-
form
solution
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Good afternoon, Can I ask the enzyme activity for the alpha amylase which coded by A3306?Because there is no mentioned in the website.
    1 answer
    1. Product activity is reported in batch-specific Certificate of Analysis. Below is a link to a sample COfA.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-VAR0000329568.pdf
      Helpful?
  2. Can the powdered A1031 α-Amylase enzyme from human saliva be dissolved into a water solution, aliquoted, frozen, and thawed for use?
    1 answer
    1. It is unlikely that alpha amylase can be dissolved in water and frozen for long-term storage. There is no information available for product A1031 that suggests the enzyme is stable when dissolved in water and frozen at -20°C.
      Helpful?
  3. I need to know the concentration of a-amylase A3306, how many units per one ml?
    1 answer
    1. The activity of this product is reported on a lot specific basis and is reported in the Certificate of Analysis. The activity specification range is 20,000 - 60,000 Un/mL. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-BULKSLCN4587.pdf