Fortfahren mit
A3085
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amilorid
≥98% (TLC), powder, Na⁺/H⁺ antiport inhibitor
Synonym(e):
EIPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 745,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18ClN7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.76
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amilorid,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(C(C)C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
QDERNBXNXJCIQK-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amilorid hat folgende Anwendungen:
  • als Zusatz zu Endothelzellwachstumsmedium für die Inkubation von mikrovaskulären Endothelzellen der menschlichen Lunge
  • in Pluronic F-127 Stammlösung für die Live-Bildgebung von Drosophila-Larven
  • in Cholinchloridlösung als experimentelles Perfusat zur Erforschung der Wirkung einer Na+/H+ Inhibition auf die Durchblutung der Jenunalschlinge in vivo
Biochem/physiol Actions
Selektiver Blocker des Na+/H+ Antiporters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5585D2926T3146
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Pik3r1(18708)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. ¿Cuál es el IC50 de esta sustancia?
    1 answer
    1. This IC50 for this compound has not been determined. A brief search of the literature shows a fairly broad range in various organisms and/or tissue types. A more thorough literature search would be advised.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How can I store a solution of  5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride, Product A3085?
    1 answer
    1. We do not have solution stability information for  5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride.  The product is sensitive to light, particularly in solution. In general, drug solutions are best prepared immediately before use.  We recommend storing at -20°C in single use aliquots.
      Helpful?
  4. What can I use to make a solution of 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride, Product A3085?
    1 answer
    1. We test solubility of 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride in methanol (10 mg/mL), yielding a clear yellow solution.  It is also soluble in DMSO, and in dilute aqueous acid.  It is insoluble in water.
      Helpful?
  5. What concentration of Product A3085, 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride, should I use in my experiment?
    1 answer
    1. We have the following references for the use of  5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride.  A review article mentions the use of EIPA at 1 micromolar to probe Na+ channels in rat alveolar epithelial cells; see: Matalon, S., et al., Biophysical and molecular properties of amiloride-inhibitable Na+ channels in alveolar epithelial cells. Am. J. Physiol., 271, L1-L22 (1996).  A study of the effects of EIPA on infarction in isolated rabbit hearts and cardiomyocytes has been reported; see: Sato, H., et al., The mechanism of protection from 5 (N-ethyl-N-isopropyl)amiloride differs from that of ischemic preconditioning in rabbit heart. Basic Res. Cardiol., 92, 339-350 (1997).