Fortfahren mit
A2636
S-(2-Aminoethyl)-L-cystein -hydrochlorid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
L-4-Thialysin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.69
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
223-862-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3697262
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
S-(2-Aminoethyl)-L-cystein -hydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
CVHKULVNPGAEQM-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine (AEC) hydrochloride is used as a lysine analogue for comparative analysis with other lysine analogues. S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine is an alternative substrate useful for characterizing lysine cyclodeaminase from Streptomyces pristinaespiralis. AEC may be used as a non-antibiotic selection agent for genetically engineered soybeans expressing a lysine insensitive DHPS gene. AEC is being studied as an amino acid antibiotic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C12190830120L0376
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2636-1G04061833359495
A2636-250MG04061833359501
A2636-5G04061833359518