Merck
30120
Sigma-Aldrich
L-Cystein -hydrochlorid
L-Cysteine hydrochloride
≥99.0% (RT)
Synonym(e):
L-Cysteine hydrochloride (1:1)
Größe auswählen
10 G
€ 42,10
50 G
€ 140,00
250 G
€ 461,00
€ 42,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 42,10
50 G
€ 140,00
250 G
€ 461,00
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.62
Beilstein:
3560277
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 42,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Cystein -hydrochlorid, anhydrous, ≥99.0% (RT)
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
Verunreinigungen
≤0.5% foreign amino acids
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤1.0% loss on drying
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
174.1-174.7 °C
Löslichkeit
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChIKey
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Anwendung
  • Wirkstoffabgabesysteme: In einer Studie wurde L-Cystein-HCl in der Formulierung von Mischmizellen für die verbesserte Abgabe von Carvedilol, einem kardiovaskulären Medikament, verwendet, wobei sein Nutzen bei der Verbesserung der Löslichkeit und Bioverfügbarkeit pharmazeutischer Verbindungen verdeutlicht wurde (Öztürk et al., 2022).
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Glutamat-Rezeptoragonist, AMPA-Glutamat-Rezeptoragonist bei hohen Konzentrationen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Omicron BQ.1.1 and XBB.1 unprecedentedly escape broadly neutralizing antibodies elicited by prototype vaccination.
Ju, et al.
Cell Reports, 42, 112532-112532 (2023)
Michela Miani et al.
Cell metabolism, 28(4), 557-572 (2018-07-19)
The gut microbiota is essential for the normal function of the gut immune system, and microbiota alterations are associated with autoimmune disorders. However, how the gut microbiota prevents autoimmunity in distant organs remains poorly defined. Here we reveal that gut
Orit Redy-Keisar et al.
Nature protocols, 9(1), 27-36 (2013-12-07)
This protocol describes the synthesis of modular turn-ON QCy7-based probes for the detection of biologically relevant analytes, such as hydrogen peroxide, ubiquitous sulfhydryl and β-galactosidase. The probes presented herein are prepared through a simple procedure that involves the preliminary alkylation
Kathleen R Stewart-Morgan et al.
Nature cell biology, 25(1), 183-193 (2023-01-13)
DNA methylation is a critical epigenetic mark in mammalian cells. Many aspects of DNA methylation maintenance have been characterized; however, the exact kinetics of post-replicative methylation maintenance remain a subject of debate. Here we develop isolation of DNA by 5-ethynyl-deoxyuridine
Laura Glorieux et al.
International journal of molecular sciences, 24(12) (2023-06-28)
The pancreas is a complex organ consisting of differentiated cells and extracellular matrix (ECM) organized adequately to enable its endocrine and exocrine functions. Although much is known about the intrinsic factors that control pancreas development, very few studies have focused
Questions
Reviews
Active Filters
  1. PAKISTAN
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    chemical website
    nice and fast with most of complete details. should have attached sample coa. should clear materal shelf life.